Documenti
L260274
4-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-1-(2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHYL)PYRIMIDIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H18BrFN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.282
Numero MDL:
Altre note