Documenti
L257389
7,9-DICHLORO-2-(4-FLUOROPHENYL)-5-(3-NITROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H14Cl2FN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.28
Numero MDL:
Altre note