Documenti
L244872
N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-2-{[3-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H24ClN3O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
526.08
Numero MDL:
Altre note