Documenti
L235482
4-(2-((CYCLOHEXYLAMINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H21Cl2N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.39
Numero MDL:
Altre note