Documenti
L231436
4-{[(E)-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(2-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H18N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.433
Numero MDL:
Altre note