Documenti
L202290
4-(4-BROMO-5-OXO-3-PENTADECYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL)BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H37BrN2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
529.541
Numero MDL:
Altre note