Documenti
L201286
ETHYL 1-(2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHYL)-3-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H15FN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.297
Numero MDL:
Altre note