Documenti
L194697
2-[(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYL)AMINO]-3-[(Z)-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-9-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H20N4O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.568
Numero MDL:
Altre note