Documenti
L193704
3-[(Z)-(3-BENZYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-[(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)AMINO]-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H22N4O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.596
Numero MDL:
Altre note