Documenti
L151831
4-BROMOBENZALDEHYDE (4-METHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H11BrN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.152
Numero MDL:
Altre note