Documenti
L148474
7-(4-BROMOPHENYL)-1,3-DIMETHYL-8-PHENYL-1H-IMIDAZO(2,1-F)PURINE-2,4(3H,8H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H16BrN5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.298
Numero MDL:
Altre note