Documenti
L147931
2-((4-METHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)THIO)-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H13N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.331
Numero MDL:
Altre note