Key Documents
L144703
METHYL 6-BROMO-5-(2-TERT-BUTOXY-2-OXOETHOXY)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H19BrO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.241
Numero MDL:
Altre note