Documenti
L141623
ISOPROPYL 5-(BENZYLOXY)-6-BROMO-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H19BrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.276
Numero MDL:
Altre note