Documenti
L124133
2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21BrN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
493.429
Numero MDL:
Altre note