Key Documents
L119121
2-METHYL-5-(1-METHYLETHYLIDENE)CYCLOPENTANONE (2,4-DINITROPHENYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H18N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.335
Numero MDL:
Altre note