Documenti
L112089
2-METHOXY-4-(2-(1-NAPHTHOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H19ClN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.905
Numero MDL:
Altre note