L011800
Acetonitrile
for DNA synthesis
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
Confezionamento
pkg of 1 × 18 L L011800-01
Impurezze
≤30 ppm water content (Karl Fischer, L011800-01)
Colore
clear Appearance of Solution
Indice di rifrazione
n/D 1.342-1.346
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup