JRD0140
5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
BrCc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8BrNO/c11-7-9-6-10(12-13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
ANRMBFFXQKJEIS-UHFFFAOYSA-N