I2606
3-Indazolinone
97%
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-1H-indazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
250-252 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1NNc2ccccc12
InChI
1S/C7H6N2O/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8-9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
SWEICGMKXPNXNU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Alox5(25290)
WGK 3