Key Documents
GF99482439
Polyetherketone
(PEK), film, thickness 0.1 mm, L 1 m
Sinonimo/i:
EK351100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 994-824-39
Lunghezza
1 m
Spessore
0.1 mm