Documenti
GF93573928
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni80%/Cr20%, conductor diameter 0.30 mm, length 50 m, insulation thickness 0.030 mm
Sinonimo/i:
NI055892
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 935-739-28
Lunghezza
50 m
Diametro
0.30 mm
Spessore isolante
0.030 mm