GF90669314
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.1 mm, temper hard, size 50 × 50 mm
Sinonimo/i:
FE220271
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 906-693-14
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.1 mm