Documenti
GF90575365
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 500, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 5 m, number of filaments
Sinonimo/i:
AL625720
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 905-753-65
Lunghezza
5 m