Documenti
GF87775486
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 38 mm, L 10 mm, black
Sinonimo/i:
BI307938
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 877-754-86
Lunghezza
10 mm
Diametro
38 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3