Key Documents
GF87440159
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50.8 mm, purity 99.99%
Sinonimo/i:
AL609301
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
sputtering target
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 874-401-59
Diametro
50.8 mm
Spessore
3.15 mm