GF78832974
Zinc
rod, 10.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
ZN007920
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
99.9%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 788-329-74
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
100 mm
Diametro
10.0 mm
P. eboll.
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3