GF77674719
Yttrium
wire reel, 0.2m, diameter 0.5mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Yttrium, Y 005105
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 776-747-19
Resistività
57 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.2 m × 0.5 mm
P. eboll.
3338 °C (lit.)
Punto di fusione
1522 °C (lit.)
Densità
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Y]
InChI
1S/Y
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3