Documenti
GF77355715
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 12 mm
Sinonimo/i:
FF210331
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 773-557-15
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
12 mm
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3