GF77293592
Bismuth
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.01mm, permanent polyester support, 99.97%
Sinonimo/i:
Bismuth, BI000120
About This Item
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.97%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 772-935-92
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
100 x 100 mm × 0.01 mm
P. eboll.
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N