Documenti
GF64232131
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, tex number 110, length 50 m, filament diameter 0.011mm
Sinonimo/i:
AJ625710
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 642-321-31
Lunghezza
50 m
Diametro
0.011 mm , filament diameter