GF62631985
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
100mm rod, 50.8mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CU077980
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 626-319-85
L × diam.
100 mm × 50.8 mm