Documenti
GF47731103
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607955
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 477-311-03
Lunghezza
25 mm
Diametro
32 mm