Documenti
GF47344079
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.013 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 055140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 473-440-79
Lunghezza
10 m
Diametro
0.013 mm