GF46462013
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
500mm rod, 9.5mm diameter
Sinonimo/i:
FE267920
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 464-620-13
L × diam.
500 mm × 9.5 mm