GF33451365
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
100mm rod, 12.7mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE257920
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 334-513-65
L × diam.
100 mm × 12.7 mm