GF28575995
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, Co 78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, thickness 0.023 mm, length 1 m, coil width 20 mm
Sinonimo/i:
CO840230
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 285-759-95
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
20 mm
Spessore
0.023 mm