Documenti
GF27848054
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
50g lump, 5mm max. lump size, pellets
Sinonimo/i:
NI296101
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
pellets
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 278-480-54
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm