GF27423233
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.05 mm, L 5 m, high viscosity
Sinonimo/i:
AC311050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 274-232-33
Lunghezza
5 m
Spessore
0.05 mm