GF26379489
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 1 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
ME307901
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 263-794-89
Lunghezza
1000 mm
Diametro
1 mm