GF23897661
Nickel
powder, max. particle size 250 micron, weight 100 g, purity 99.5+%
Sinonimo/i:
NI006010
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 238-976-61
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
250 μm
P. eboll.
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2