GF21970818
Quartz - fused
rod, 0.5 mm diameter, length 50 mm
Sinonimo/i:
SI617905
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 219-708-18
Lunghezza
50 mm
Diametro
0.5 mm