GF12210624
Germanium
microfoil, 50x50mm, thinness 0.25μm, specific density 166.3μg/cm2, 6 micron aluminum permanent support, 100%
Sinonimo/i:
Germanium, GE004600
About This Item
Saggio
100%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 122-106-24
Resistività
53 Ω-cm, 20°C
Misura × spessore
50 x 50 mm × 0.25 μm
P. eboll.
2830 °C (lit.)
Punto di fusione
937 °C (lit.)
Densità
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ge]
InChI
1S/Ge
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3