Documenti fondamentali
DWKFDF112N
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class B, tolerance, capacity 25 mL
Sinonimo/i:
FDF112N
Scegli un formato
1 EA
27,30 €
27,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
27,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
27,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
class B tolerance
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon FDF112N
Capacità
25 mL
Applicazioni
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Caratteristiche e vantaggi
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)