Documenti
D184403
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylquinoline
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.605 (lit.)
P. eboll.
264-265 °C (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c2ccccc2n1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter