D167800
2,3-Dimethylmaleic anhydride
98%
Sinonimo/i:
Dimethylmaleic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
flakes
P. eboll.
223 °C (lit.)
Punto di fusione
93-96 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=C(C)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3