Documenti
D0261
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl) taurine sodium salt
Sinonimo/i:
DNP-Taurine
About This Item
Formula condensata:
C8H8N3O7SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].OS(=O)(=O)CCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C8H9N3O7S.Na/c12-10(13)6-1-2-7(8(5-6)11(14)15)9-3-4-19(16,17)18;/h1-2,5,9H,3-4H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
AXJWYGAWAZMPCM-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3