Documenti fondamentali
CDS023717
Sigma-Aldrich
N-(2-Bromobenzyl)-N-cyclopentyl-N-methylamine
Scegli un formato
50 MG
70,20 €
70,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
70,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18BrN
Peso molecolare:
268.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
70,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
AldrichCPR
Stato
solid
Stringa SMILE
CN(C1CCCC1)CC2=CC=CC=C2Br
InChI
1S/C13H18BrN/c1-15(12-7-3-4-8-12)10-11-6-2-5-9-13(11)14/h2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10H2,1H3
ZGFIVFAJZNCZOU-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)