CDS015706
5-methylnicotinaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1cncc(C=O)c1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-2-7(5-9)4-8-3-6/h2-5H,1H3
BCSGDXYJDSJMFA-UHFFFAOYSA-N