CDS000965
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc2CCCNc2c1
InChI
1S/C10H10F3N/c11-10(12,13)8-4-3-7-2-1-5-14-9(7)6-8/h3-4,6,14H,1-2,5H2
RGZZKZNESVFQKR-UHFFFAOYSA-N